Learn More
2-Methylcitric Acid, TRC
Code produit 30007630
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007630 500 mg 500mg
30003431 50 mg 50mg
30010343 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM265080500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6061-96-7
Formule moléculaire C7 H10 O7
Poids moléculaire (g/mol) 206.15
Synonyme 1,2,3-Butanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Hydroxy-1,2,3-butanetricarboxylic acid (ACI), 2-Hydroxy-1-methylpropane-1,2,3-tricarboxylic acid, 2-Methylcitric acid
Nom IUPAC 2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES CC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcitric Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Poids de la formule 206.0427
Pourcentage de pureté >95%