Learn More
2-méthylcyclohexane-1,3-dione, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423544 5 g 5g
11433544 25 g 25g
11339579 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423544 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11218.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
2-Methylcyclohexane-1,3-dione acts as a synthetic intermediate. It is an important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone. It is also used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthylcyclohexane-1,3-dione agit comme un intermédiaire synthétique. Il sʼagit dʼun matériau de départ important, illustré par une synthèse formelle de lʼacorone. Elle est également utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (0,1 g/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants et lʼhumidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-55-1
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Numéro MDL MFCD00001587
Clé InChI VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
CID PubChem 70945
Nom IUPAC 2-methylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
Point de fusion 204°C to 208°C
Quantité 5 g
Beilstein 1281598
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol ( 0.1g/mL). Insoluble in water.
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté ≥98%