Learn More
2-Méthylcyclohexanol, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465313 500 mL 500mL
11475313 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465313 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12877.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.188 g/mol
2-Methylcyclohexanol is used in the preparation of acetic acid-(2-methyl-cyclohexyl ester) by reaction with acetic anhydride. Further, it is used to study the effect of organic solvents on epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylcyclohexanol est utilisé dans la préparation de l’acide acétique-(ester 2-méthyl-cyclohexyl) par réaction avec l’anhydride acétique. De plus, il est utilisé pour étudier l’effet des solvants organiques sur l’époxyde hydrolase.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-59-5
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.188
Numéro MDL MFCD00001443
Clé InChI NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
CID PubChem 11418
Nom IUPAC 2-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclohexanol
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion -21°C
Densité 0.929
Point d’ébullition 163°C to 166°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.462
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2617
Beilstein 1847535
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 97%