Learn More
2-Méthylcyclohexylamine, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397645 50 g 50g
11387645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02285.18
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7003-32-9 | C7H15N | 113.20 g/mol
2-Methylcyclohexylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthylcyclohexylamine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7003-32-9
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.20
Numéro MDL MFCD00001492
Clé InChI FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methylcyclohexylamine, cyclohexanamine, 2-methyl, o-methylcyclohexylamine, cyclohexylamine, 2-methyl, 2-methylcyclohexanamine, 2-methylcyclohexylamine,c&t, hexahydro-o-toluidine, 2methylcyclohexylamine, 2-methyl-cyclohexylamine, 2-methylcyclohexyl amine
CID PubChem 23432
Nom IUPAC 2-methylcyclohexan-1-amine
SMILES CC1CCCCC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclohexylamine
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 0.858
Point d’ébullition 149°C to 150°C
Point d’éclair 21°C (69°F)
Indice de réfraction 1.4565
Quantité 50 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 2689073
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 97%