Learn More
Acide 2-méthylcyclopropanecarboxylique, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367379
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367379 1 g 1g
11377379 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27815.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 29555-02-0 | C5H7O2 | 99.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29555-02-0
Formule moléculaire C5H7O2
Poids moléculaire (g/mol) 99.11
Numéro MDL MFCD00001293
Clé InChI AYEGPMGNMOIHDL-IUYQGCFVSA-M
Synonyme 2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, trans-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, acmc-1cg8e, 2-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 2-methyl
CID PubChem 99873
Nom IUPAC Acide 2-méthylcyclopropane-1-carboxylique
SMILES C[C@H]1C[C@H]1C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Note relative au nom Cis + Trans
Point d’ébullition 200°C to 203°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2323873
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%