Learn More
2-Methyldecane, TRC
Code produit 30483143
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483143 100 mg 100mg
30481246 1 g 1g
30469834 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM091205100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6975-98-0
Formule moléculaire C11H24
Poids moléculaire (g/mol) 156.31
Synonyme Isoundecane, Isopah H, Isopar G
Nom IUPAC 2-methyldecane
SMILES CCCCCCCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyldecane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
Poids de la formule 156.1878