Learn More
2-méthyldibenzothiophène, TRC
Code produit 30135646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135646 25 mg 25mg
30011898 5 mg 5mg
30005374 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135646 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29975525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20928-02-3
Formule moléculaire C13 H10 S
Poids moléculaire (g/mol) 198.28
Synonyme 2-Methyldibenzo[b,d]thiophene;
Nom IUPAC 2-méthyldibenzothiophène
SMILES Cc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyldibenzothiophene
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10S/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3
Poids de la formule 198.0503