Learn More
2-(méthyldithio)isobutyraldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10104880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10104880 1 g Flacon en verre 1g
11915741 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10104880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 265150010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67952-60-7 | C5H10OS2 | 150.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67952-60-7
Formule moléculaire C5H10OS2
Poids moléculaire (g/mol) 150.25
Clé InChI VLBWEJJOETYCSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldithio propanal, unii-3d5g4az6l5, propanal, 2-methyl-2-methyldithio, 2-methyldithio-isobutyraldehyde, alpha-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldisulfanyl propanal, 2-methyl-2-methyldithio propionaldehyde, 2-methyldisulfanyl isobutyraldehyde, cocoa propanal
CID PubChem 106217
Nom IUPAC 2-méthyl-2 -(méthyldisulfanyl)propanal
SMILES CC(C)(C=O)SSC
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Couleur Jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 46.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5230
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 150.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.