Learn More
2-méthylformanilide, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylformanilide |
| Point de fusion | 58°C to 60°C |
| Point d’ébullition | 287°C to 289°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2205748 |
| Poids de la formule | 135.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |