Learn More
2-Methylfuran-d3 (1.0 mg/mL in Methanol) (>90%), TRC
Code produit 30405902
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405902 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30405902 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT19031X1ML
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylfuran-methyl-d3
CAS 64954-34-3
Formule moléculaire C5 2H3 H3 O
Quantité 1 mL
Synonyme 2-(Methyl-d3)furan, Furan, 2-(methyl-d3)-, 2-Methylfuran D3 (Methyl D3)
Formule InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1occc1
Nom IUPAC 2-(trideuteriomethyl)furan
Poids moléculaire (g/mol) 85.12
Poids de la formule 85.0607
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methylfuran-methyl-d3 1.0 mg/mL