Learn More
2-Méthylfurane D3 (méthyl D3) 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylfuran-methyl-d3 |
| CAS | 64954-34-3 |
| Solvant ou matrice | Methanol |
| Formule moléculaire | C5 2H3 H3 O |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 2-(Methyl-d3)furan, Furan, 2-(methyl-d3)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1occc1 |
| Nom IUPAC | 2-(trideutérométhyl)furan |
| Poids moléculaire (g/mol) | 85.12 |
| Afficher plus |