Learn More
2-Méthylfurane-d3, TRC
Code produit 30465621
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30465621 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30465621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30544125MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylfuran-methyl-d3
CAS 64954-34-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C5 2H3 H3 O
Quantité 25 mg
Synonyme 2-(Methyl-d3)furan, Furan','2-(methyl-d3)-, 2-Methylfuran D3 (Methyl D3)
Formule InChI InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1occc1
Nom IUPAC 2-(tridéutériométhyl)furane
Poids moléculaire (g/mol) 85.12
Poids de la formule 85.0607
Pourcentage de pureté >95