Learn More
2-méthylheptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356649
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11356649 1 g -
11366649 5 g 5g
11376649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11356649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26220.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 592-27-8 | C8H18 | 114.232 g/mol
2-methylheptane is a gas detector and it is used in RD DIN40 respirator mask with gas filter type A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylheptane est un détecteur de gaz et il est utilisé dans un APR RD DIN40 avec un filtre à gaz de type A.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-27-8
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL MFCD00009518
Clé InChI JVSWJIKNEAIKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptane, 2-methyl, methylheptane, 2-methyl-heptane, unii-yu6su8ccvb, yu6su8ccvb, hexane, dimethyl, dimethylhexane, acmc-1avkm, 2-methylheptane, ch3 2ch ch2 4ch3
CID PubChem 11594
Nom IUPAC 2-Méthylheptane
SMILES CCCCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylheptane
Densité 0.698
Point d’ébullition 116°C
Point d’éclair 4°C (40°F)
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2CH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.395
Quantité 1 g
Numéro UN UN1262
Beilstein 1696862
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté 99%