Learn More
2-Methylhex-2-enoic Acid, TRC
Code produit 30380619
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380619 100 mg
30380382 1 g
30379496 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30380619 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE521585100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28897-58-7
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Nom IUPAC (E)-2-methylhex-2-enoic acid
SMILES CCC\C=C(/C)\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylhex-2-enoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-5+
Poids de la formule 128.0837