Learn More
Acide 2-méthylhexanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylhexanoic acid |
| CAS | 4536-23-6 |
| Formule moléculaire | C7H14O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCCC(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2méthylhexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.19 |
| Poids de la formule | 130.0994 |