Learn More
2-méthylhydroquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10041700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10041700 250 g Flacon en plastique 250g
10647312 1 kg Flacon en plastique -
10452875 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10041700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150832500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-71-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002345
Clé InChI CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
CID PubChem 7253
Nom IUPAC 2-méthylbenzène-1,4-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylhydroquinone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C
Couleur Beige à gris-blanc
Point d’éclair 172°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Beilstein 06, 874
Informations sur la solubilité Solubility in water: 77g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and chloroform
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylhydroquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.