Learn More
2-méthylhydroquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647312 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647312 1 kg Flacon en plastique -
10041700 250 g Flacon en plastique 250g
10452875 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647312 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150830010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-71-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002345
Clé InChI CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
CID PubChem 7253
Nom IUPAC 2-méthylbenzène-1,4-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylhydroquinone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C
Couleur Beige à gris-blanc
Point d’éclair 172°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 06, 874
Informations sur la solubilité Solubility in water: 77g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and chloroform
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylhydroquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.