Learn More
2-méthylhydroquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414767 250 g 250g
11404767 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21241.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-71-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002345
Clé InChI CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
CID PubChem 7253
Nom IUPAC 2-méthylbenzène-1,4-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylhydroquinone
Point de fusion 127°C to 130°C
Point d’ébullition 284°C to 286°C
Point d’éclair 172°C (341°F)
Quantité 250 g
Beilstein 2041489
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%