Learn More
Acide 2-méthylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 176.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |