Learn More
2-méthylimidazo[1,2-a]pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35114.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 934-37-2 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthylimidazo[1,2-a]pyridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
CAS 934-37-2
Point de fusion 39°C to 42°C
Point d’ébullition 148°C (20 mmHg)
Formule moléculaire C8H8N2
Numéro MDL MFCD02251330
Quantité 1 g
Sensibilité Very Hygroscopic
Synonyme 2-methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-methylh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl, methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,2-methyl
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI BZACBBRLMWHCNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN2C=CC=CC2=N1
Nom IUPAC 2-méthylimidazo[1,2-a]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 132.166
CID PubChem 136742
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 95%