Learn More
2-Méthylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428926 100 g 100g
11438926 500 g 500g
11448926 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17063.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.30€
    37.65€ / 100g
    Économisez 3.65€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 693-98-1 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
2-Methylimidazole is used as a raw material for the preparation of nitroimidazole antibiotics, which is useful in combat anaerobic bacterial and parasitic infections. It acts as a ligand in coordination chemistry. It is also employed as a hardener or accelerator for epoxy resin and auxiliary agent for textile dyes. Further, it acts as a catalyst for refolding of enhanced colored fluorescent protein. It is also useful as a building block in the synthesis of biologically active compounds. In addition to this, it is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate such as metronidazole and dimetridazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Le méthylimidazole est utilisé comme matière première pour la préparation des antibiotiques à base de nitroimidazole, qui sont utiles pour combattre les infections bactériennes et parasitaires anaérobies. Il agit comme un ligand dans la chimie de coordination. Il est également utilisé comme durcisseur ou accélérateur pour la résine d’époxy et comme agent auxiliaire pour les colorants textiles. De plus, il agit comme un catalyseur pour le repliement des protéines fluorescentes colorées améliorées. Il est également utile comme bloc de construction pour la synthèse de composés biologiquement actifs. Il est également utilisé comme intermédiaire actif d’ingrédients pharmaceutiques, comme le métronidazole et le dimétridazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-98-1
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005190
Clé InChI LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107
CID PubChem 12749
Nom IUPAC 2-méthyl-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylimidazole
Point de fusion 142°C to 144°C
Point d’ébullition 267°C to 268°C
Point d’éclair 155°C (311°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1368
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylimidazole