Learn More
2-Méthylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Methylimidazole is used as a raw material for the preparation of nitroimidazole antibiotics, which is useful in combat anaerobic bacterial and parasitic infections. It acts as a ligand in coordination chemistry. It is also employed as a hardener or accelerator for epoxy resin and auxiliary agent for textile dyes. Further, it acts as a catalyst for refolding of enhanced colored fluorescent protein. It is also useful as a building block in the synthesis of biologically active compounds. In addition to this, it is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate such as metronidazole and dimetridazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Le méthylimidazole est utilisé comme matière première pour la préparation des antibiotiques à base de nitroimidazole, qui sont utiles pour combattre les infections bactériennes et parasitaires anaérobies. Il agit comme un ligand dans la chimie de coordination. Il est également utilisé comme durcisseur ou accélérateur pour la résine d’époxy et comme agent auxiliaire pour les colorants textiles. De plus, il agit comme un catalyseur pour le repliement des protéines fluorescentes colorées améliorées. Il est également utile comme bloc de construction pour la synthèse de composés biologiquement actifs. Il est également utilisé comme intermédiaire actif d’ingrédients pharmaceutiques, comme le métronidazole et le dimétridazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides et les anhydrides acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylimidazole |
| Point de fusion | 142°C to 144°C |
| Point d’ébullition | 267°C to 268°C |
| Point d’éclair | 155°C (311°F) |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN3259 |
| Beilstein | 1368 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and ethanol. |
| Poids de la formule | 82.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Afficher plus |