Learn More
2-Méthylimidazole, TRC
Code produit 30041145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041145 1 g 1g
30005154 100 g 100g
30006645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041145 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3129851G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-98-1
Formule moléculaire C4 H6 N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.1
Synonyme 2-Methylimidazole, 2-Methyl-1H-imidazole, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-, Imidazole, 2-methyl- (6CI,8CI), 2-Methyl-1H-imidazole, 1H-2-Methylimidazole, 2-Methylimidazole, 2MI, 2MZ, 2MZ-H, 2MZ-PW, Actiron 2MI, Curezol 2MZ, Curezol 2MZ-H, Curezol 2MZ-P, Denka CN 25, Dyhard MI-FF, Epicure MI 2, Epikure MI 2, Imicure AMI 2, MI 2, NSC 21394
Nom IUPAC 2-méthyl-1H-imidazole
SMILES Cc1ncc[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1H-imidazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Poids de la formule 82.0531
Pourcentage de pureté >95%