Learn More
2-Methylindene, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 30117504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30117504 1 g 1g
30117538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30117504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467760010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2177-47-1
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00274253
Clé InChI YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-methyl-1H-indene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylindene
Densité 0.9710 g/mL
Point d’éclair 76°C
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.971
Poids de la formule 130.19