Learn More
2-méthylindole-3-carboxaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10381413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10381413 25 g Flacon en verre 25g
10391413 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10381413 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379720250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5416-80-8
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00012077
Clé InChI CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-2-methylindole, 2-methyl-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylindole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, pubchem7437, zlchem 1339, acmc-1apkw, ksc271e8j
CID PubChem 73166
Nom IUPAC 2-méthyl-1H-indole-3-carbaldéhyde
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylindole-3-carboxaldehyde
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204°C to 205°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre