Learn More
2-Méthylindoline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10636471 5 mL Flacon en verre 5mL
10104780 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 275880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6872-06-6 | C9H11N | 133.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-6872
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00005706
Clé InChI QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methylindoline, 2-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 2,3-dihydro-2-methylindole, 1h-indole, 2,3-dihydro-2-methyl, indoline, 2-methyl, 2-methyl-2,3-dihydroindole, dihydroindole, 2-methyl, alpha-methyldihydroindole, .alpha.-methyldihydroindole, 2,3-dihydro-2-methyl-1h-indole
CID PubChem 23305
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylindoline
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -51°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 227°C (1013.0 Mbar)
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5680 to 1.57
Quantité 5 mL
Beilstein 20, 279
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylindoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.