Learn More
2-Méthylisoindole-1,3-dione, TRC
Code produit 30468410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468410 25 g 25g
30472599 5 g 5g
30464928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30468410 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31436025G
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550-44-7
Formule moléculaire C9 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Synonyme 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
Nom IUPAC 2-méthylisoindole-1,3-dione
SMILES CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalimide-N-methyl
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
Poids de la formule 161.0477