Learn More
2-Méthylisoindole-1,3-dione, TRC
Code produit 30472599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472599 5 g 5g
30468410 25 g 25g
30464928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30472599 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3143605G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550-44-7
Formule moléculaire C9 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Synonyme 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
Nom IUPAC 2-méthylisoindole-1,3-dione
SMILES CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalimide-N-methyl
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
Poids de la formule 161.0477