Learn More
2-Methylmaleic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30999654
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30999654 25 g
30989112 5 g
30995999 100 g
30992005 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30999654 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12180725g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylmaleic acid
CAS 498-23-7
Formule moléculaire C5H6O4
Numéro MDL MFCD00078086
Quantité 25 g
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 130.10
Pourcentage de pureté 98%