Learn More
2-Méthylnapht[1,2-d]oxazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole |
| CAS | 85-15-4 |
| Formule moléculaire | C12 H9 N O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Methyl-4,5-benzobenzoxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d][1,3]oxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d]oxazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9NO/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3 |
| SMILES | Cc1oc2ccc3ccccc3c2n1 |
| Nom IUPAC | 2-méthylbenzo[e][1,3]benzoxazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.206 |
| Poids de la formule | 183.068 |