Learn More
2-Méthylnapht[1,2-d]oxazole, TRC
Code produit 30478821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478821 1 g 1g
30468870 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30478821 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3323481G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole
CAS 85-15-4
Formule moléculaire C12 H9 N O
Quantité 1 g
Synonyme 2-Methyl-4,5-benzobenzoxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d][1,3]oxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d]oxazole
Formule InChI InChI=1S/C12H9NO/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3
SMILES Cc1oc2ccc3ccccc3c2n1
Nom IUPAC 2-méthylbenzo[e][1,3]benzoxazole
Poids moléculaire (g/mol) 183.206
Poids de la formule 183.068