Learn More
2-Méthylnaphtalène, 96%
Code produit 10473395 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10473395 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10031170 5 g Flacon en verre 5g
10647092 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10473395 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127170025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 91-57-6 | C₁₁H₁₀ | 142,2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-57-6
Formule moléculaire C11H10
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Numéro MDL MFCD00004118
Clé InChI QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
CID PubChem 7055
ChEBI CHEBI:50720
Nom IUPAC 2-méthylnaphtalène
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylnaphthalene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 96
Point de fusion 32°C to 36°C
Couleur Blanc
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 241°C to 242°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH3
Quantité 2.5 kg
Beilstein 05, 567
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement