Learn More
2-méthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367715 100 g -
11377715 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02459.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142.201 g/mol
The main uses of methylnaphthalene are as a raw material for dyestuff dispersants and heat transfer oils, and as a solvent for agricultural chemical. It has been used as an indicator of smoke exposure in food and packaging materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylnaphtalène est principalement utilisé comme matière première pour les dispersants pour colorants et les huiles de transfert de chaleur et comme solvant pour les produits chimiques agricoles. Il a été utilisé comme indicateur de l’exposition à la fumée dans les aliments et les matériaux d’emballage.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, le chloroforme, le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-57-6
Formule moléculaire C11H10
Poids moléculaire (g/mol) 142.201
Numéro MDL MFCD00004118
Clé InChI QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
CID PubChem 7055
ChEBI CHEBI:50720
Nom IUPAC 2-méthylnaphtalène
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylnaphthalene
Point de fusion 31°C to 35°C
Densité 1.001
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 906859
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol,chloroform,methanol.
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylnaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylnaphthalene