Learn More
2-Méthylnaphtalène, TRC
Code produit 30478270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478270 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478270 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32313025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylnaphthalene
CAS 91-57-6
Formule moléculaire C11 H10
Quantité 25 g
Synonyme Naphthalene','2-methyl-, 2-Methylnaphthalene, NSC 3575, β-Methylnaphthalene
Formule InChI InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
SMILES Cc1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC 2-méthylnaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Poids de la formule 142.0783