Learn More
2-méthylnaphtho[1,2-d]thiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11495377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22725.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
CAS 2682-45-3
Point de fusion 95°C to 97°C
Formule moléculaire C12H9NS
Numéro MDL MFCD00004951
Quantité 5 g
Synonyme 2-methylnaphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl-beta-naphthothiazole, 2-methylnaphtho 1,2-d 1,3 thiazole, naphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-b-naphthylthiazole, naphth 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-.beta.-naphthothiazole, 2-methyinaphtho 1,2-d thiazole, 2-methylbenzo e 1,3 benzothiazole
Clé InChI OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
Nom IUPAC 2-méthylbenzo[e][1,3]benzothiazole
Poids moléculaire (g/mol) 199.27
CID PubChem 75892
Poids de la formule 199.27
Pourcentage de pureté 98%