Learn More
2-Méthylnonane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455796 1 g 1g
11465796 5 g 5g
11475796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20849.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 871-83-0 | C10H22 | 142.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871-83-0
Formule moléculaire C10H22
Poids moléculaire (g/mol) 142.29
Numéro MDL MFCD00027321
Clé InChI SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonane, 2-methyl, c9-11 isoparaffin, alkanes, c9-11-iso, 2-methylnonane, unii-382akh052v, isodecane, octane, dimethyl, iso-decane, 2-methyl nonane, c10-13 isoparaffin
CID PubChem 13379
Nom IUPAC 2-méthylnonane
SMILES CCCCCCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylnonane
Densité 0.72
Point d’ébullition 166°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Odeur Petroleum-like
Formule linéaire CH3(CH2)6CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.41
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1696990
Poids de la formule 142.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylnonane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylnonane