Learn More
2-méthylpentan-2,4-diol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| CAS | 107-41-5 |
| Point de fusion | -40°C |
| Point d’ébullition | 197°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C6H14O2 |
| Numéro MDL | 4547 |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol |
| Clé InChI | SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(CC(C)(C)O)O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Methyl-2,4-pentanediol
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.