Learn More
2-Méthylpentane, TRC
Code produit 17951855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951855 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 17951855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22638025ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpentane
CAS 107-83-5
Formule moléculaire C6 H14
Quantité 25 mL
Synonyme Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496
Formule InChI InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCCC(C)C
Nom IUPAC 2-méthylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Poids de la formule 86.1096