Learn More
2-Acide méthylphénoxyacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444394 10 g 10g
11454394 50 g 50g
11464394 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444394 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13076.09
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1878-49-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-49-5
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00014354
Clé InChI QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylphenoxy acetic acid, 2-2-methylphenoxy acetic acid, 2-methylphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-methylphenoxy, o-tolyloxyacetic acid, o-tolyloxy acetic acid, 2-o-tolyloxy acetic acid, acetic acid, o-tolyloxy, acide o-methylphenoxyacetique, unii-pxo85n85g3
CID PubChem 74651
Nom IUPAC Acide2-(2 -méthylphénoxy)acétique
SMILES CC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylphenoxyacetic acid
Point de fusion 152°C to 156°C
Quantité 10 g
Beilstein 1943465
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%