Learn More
Chlorure de (2-méthylphényl)méthanesulfonyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10336804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10336804 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10467023 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10336804 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07798CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 92614-55-6
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.668
Numéro MDL MFCD02683108
Clé InChI NDMREUGSHNSYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylphenyl methanesulfonyl chloride, o-tolylmethanesulfonyl chloride, o-tolyl-methanesulfonyl chloride, o-tolyl methanesulfonyl chloride, o-tolylmethanesulfonylchloride, 2-methylbenzylsulphonyl chloride, 2-methylphenyl methanesulphonyl chloride, 2-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-methyl, chloro 2-methylphenyl methyl sulfone
CID PubChem 2760661
Nom IUPAC Chlorure de2-méthylphényl)méthanesulfonyl
SMILES CC1=CC=CC=C1CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Methylphenyl)methanesulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 97%