Learn More
Chlorure de (2-méthylphényl)méthanesulfonyl, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Methylphenyl)methanesulfonyl chloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 204.68 |
| Pourcentage de pureté | 97% |