Learn More
(+/-)-2-Méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-2-Methylpiperazine |
| Point de fusion | 62°C to 66°C |
| Point d’ébullition | 155°C to 156°C |
| Point d’éclair | 65°C (149°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2925 |
| Beilstein | 383566 |
| Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
| Poids de la formule | 100.17 |
| Afficher plus |