Learn More
Chlorhydrate de 2-méthylpropanimidamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10407822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10407822 1 g Flacon en verre ambré 1g
10541132 10 g Flacon en verre ambré 10g
10059381 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02291DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 22007-68-7
Formule moléculaire C4H11ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 122.596
Numéro MDL MFCD00173787
Clé InChI VWXLCWNPSOUPPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylpropanimidamide hydrochloride, isobutyrimidamide hydrochloride, isobutyramidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hcl, isobutanimidamide hydrochloride, isopropylcarbamidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hydrochloride, 2-methyl propanimidamide hydrochloride, isobutanimidamide hcl, sothiadhk\up@
CID PubChem 2782053
Nom IUPAC 2-méthylpropanimidamide ; chlorhydrate
SMILES CC(C)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpropanimidamide hydrochloride
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 122.6
Pourcentage de pureté 90%