Learn More
2-Méthylpropylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutylamine |
| CAS | 78-81-9 |
| Formule moléculaire | C4 H11 N |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CN |
| Nom IUPAC | 2-méthylpropan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 73.14 |
| Poids de la formule | 73.0891 |