Learn More
Acide 2-méthylpropylboronique, TRC
Code produit 30480654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3267451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpropylboronic Acid
CAS 84110-40-7
Formule moléculaire C4H11BO2
Quantité 1 g
Synonyme B-(2-methylpropyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-propaneboronic Acid, (2-Methylpropyl)boronic Acid, Isobutyl Boronic Acid, Isobutylboric Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H11BO2/c1-4(2)3-5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CB(O)O
Nom IUPAC Acide 2-méthylpropylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 101.94
Poids de la formule 102.0852