Learn More
2-Methylpyrazine-5-acide carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11459070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459070 1 g -
11469070 5 g 5g
11479070 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14011.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5521-55-1
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD00068241
Clé InChI RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
CID PubChem 122831
Nom IUPAC acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid
Point de fusion 165°C to 167°C
Quantité 1 g
Beilstein 116005
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%