Learn More
Acide 2-méthylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique, TRC
Code produit 30473413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32716025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid
CAS 739364-95-5
Formule moléculaire C8H7N3O2
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-7-9-3-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
SMILES O=C(C1=CN2N=C(C)C=C2N=C1)O
Nom IUPAC acide 2-méthylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Poids de la formule 177.05