Learn More
Acide 2-méthylpyrimidine-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481549
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481549 1 g 1g
15401559 250 mg 250mg
15491549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64375.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5194-32-1 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
It is employed in the synthesis, spectral characterization and anticancer activity of new 2,3,6- substituted quinazolin-4(3h)-one derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse, la caractérisation spectrale et l’activité anticancéreuse de nouveaux dérivés de 2,3,6-quinazoline substituée-4(3h)-one.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. Stocker dans le congélateur à -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5194-32-1
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD08235210
Clé InChI NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylpyrimidine-5-carboxylicacid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylicacid, pubchem13290, acmc-209kwu, ksc269i7t, 2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine-5-carboxylic acid
CID PubChem 13670875
Nom IUPAC Acide 2-méthylpyrimidine-5-carboxylique
SMILES CC1=NC=C(C=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Point de fusion 203°C to 205°C
Quantité 1 g
Beilstein 508773
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide