Learn More
Chlorhydrate de 2-méthylpyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15532333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15532333 5 g 5g
15522333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15532333 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458070050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 54677-53-1
Formule moléculaire C5H11N·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 121.61
Clé InChI JNEIFWYJFOEKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylpyrrolidine hydrochloride, 2-methylpyrrolidine hcl, 2-methyl-pyrrolidine hydrochloride, pubchem11112, pubchem11115, acmc-1c01e, 2-methylpyrrolidinehydrochloride, 2-methylpyrrolidine-hydrogen chloride 1/1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride 1:1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride, 2r-9ci
CID PubChem 21907341
Nom IUPAC 2-méthylpyrrolidine ; chlorhydrate
SMILES CC1CCCN1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 121.61
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement