Learn More
2-Méthylquinoléin-4-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylquinolin-4-ol |
| CAS | 607-67-0 |
| Formule moléculaire | C10H9NO |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1 |
| Nom IUPAC | 2-méthylquinoléin-4(1H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.18 |
| Poids de la formule | 159.07 |